Learn More
Ácido croman-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15404738 1 g 1 g
15414738 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58448.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 115822-57-6 | Molecular Formula: C10H10O3 | Molecular Weight: 178.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115822-57-6
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.187
Número MDL MFCD03783554
Clave InChI UGAGZMGJJFSKQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chroman-3-carboxylic acid, 3-chromanecarboxylic acid, chromane-3-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzopyran-3-carboxylic acid
PubChem CID 2795458
Nombre IUPAC Ácido 3,4-dihidro-2H-cromeno-3-carboxílico
SMILES C1C(COC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chroman-3-carboxylic acid
Punto de fusión 117°C to 121°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.18
Porcentaje de pureza 97%