Learn More
Chroman 1, MedChemExpress
Descripción
Chroman 1 is a highly potent and selective ROCK inhibitor. Chroman 1 is more potent against ROCK2 (IC50=1 pM) than ROCK1 (IC50=52 pM). Chroman 1 also has inhibitory activity against MRCK, with an IC50 of 150 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chroman 1 |
| CAS | 1273579-40-0 |
| Color | Rosa |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H28N4O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.55 mM) |
| SMILES | O=C([C@@H]1COC2=CC=C(OC)C=C2C1)NC3=CC=C(C4=CNN=C4)C=C3OCCN(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 436.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 436.5 |
| Mostrar más |