Learn More
BD Salmonella Chromagar™
Código de producto. 11798972
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. unitSize
11798972 paquete de 20
1 options
Código de producto. 11798972 Proveedor BD N.º de proveedor 254104
Especificaciones
Detecta Especies de Salmonella de muestras clínicas de heces
compliance-icons
Nombre del producto
  • CHROMagar Salmonella
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P336-Descongelar las partes heladas con agua tibia. No frotar la zona afectada.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: bile extract