Learn More
Macherey-Nagel™ Cartuchos de PS-RP Chromafix™
Código de producto. 10105141 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50/pack
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10105141 50/pack paquete de 50
1 options
Código de producto. 10105141 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 731875
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Especificaciones
Material de base Copolímero hidrofóbico PS/DVB
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de componentes orgánicos interferentes del agua
Tamaño de partículas 100 μm
Tipo Cartuchos de PS-RP Chromafix
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 50/pack