Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho de SPE PS-H+ Chromafix™
Product Code. 12471718 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
230 g
430 g
900 g
Unit Size:
50 PCS
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Peso del lecho Unit Size
12471718 900 g paquete de 50
10125091 230 g paquete de 50
10030332 430 g 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12471718 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 731863
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para la eliminación o concentración de cationes del agua, lo que disminuye el valor de pH de las muestras básicas para el protocolo estándar. El cartucho de SPE PS-H+ Macherey-Nagel™ Chromafix™ es una fase de SPE basada en polímeros
Estas fases de SPE de polímero se utilizan para la eliminación de compuestos interferentes y el enriquecimiento de los analitos en fase inversa y cromatografía de intercambio iónico.
  • Potente intercambiador de cationes PS/DVB, con capacidad de forma H+ de 2,9 meq/g
  • Muy bajo grado de hinchazón, por lo que es muy adecuado para la cromatografía
  • Función fiable en todo el rango de pH a partir de 0–14
  • Mejora la separación cromatográfica si los componentes que interfieren se superponen con el analito
  • Mejora la vida útil de la columna, ya que los componentes que interfieren pueden bloquear el embalaje
Specifications
Material de base Potente intercambiador de cationes PS/DVB, forma H+
Peso del lecho 900 g
Para utilizar con (aplicación) Eliminación o concentración de cationes del agua con el fin de disminuir el valor de pH de las muestras básicas
Tamaño de partículas 100 μm
Tipo Cartucho PS-H+ Chromafix
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 50/pack
Tamaño del tubo L