Learn More
Macherey-Nagel™ Cartuchos de PS-Ba2+ Chromafix™
Código de producto. 10308601 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
280mg
550mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho unitSize
10308601 280mg paquete de 50
10402052 550mg paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10308601 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 731871
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Especificaciones
Material de base Potente intercambiador de cationes PS/DVB, forma Ba2+
Peso del lecho 280mg
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de iones de sulfato del agua
Tamaño de partículas 100 μm
Tipo Cartucho de PS-Ba2+ Chromafix
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 50/pack