Learn More
Macherey-Nagel™ Cartuchos PS-Ag+ Chromafix™
Product Code. 10610732 Shop All Macherey-Nagel Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
50/pack
missing translation for 'unitSize':
paquete de 50
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
10610732 50/pack paquete de 50
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10610732 missing translation for 'mfr' Macherey-Nagel™ missing translation for 'supplierNo' 731865
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Material de base Potente intercambiador de cationes PS/DVB, forma Ag+
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de los iones de haluro del agua
Tamaño de partículas 100 μm
Tipo Cartucho PS-Ag+ Chromafix
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 50/pack