Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho de HR-XCW Chromafix™
Código de producto. 12798252 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
155mg
240mg
500mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Tamaño de la unidad
12798252 155mg paquete de 50
12757740 240mg paquete de 50
12767740 500mg paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12798252 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 731774
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Spécification
Material de base Copolímero esférico PS/DVB
Peso del lecho 155mg
Para utilizar con (aplicación) Compuestos básicos como aminas cuaternarias, ingredientes activos básicos de muestras fuertemente contaminadas en la matriz
Tamaño de partículas 45 o 85 μm
Absorbente Intercambiador de cationes poliméricos modificados con ácido carboxílico débil
Tipo Cartucho de HR-XCW Chromafix
Tamaño de poro De 50 a 60 Å
Cantidad 50/pack
Área de la superficie (métrico) 850 m2/g
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.