Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho HR-P Chromafix™
Código de producto. 10678572 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
200 mg
330 mg
680 mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Tamaño de la unidad
10678572 200 mg paquete de 50
10368211 330 mg paquete de 50
10246851 680 mg paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10678572 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 731839
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Resuelva un número de componentes a partir de agua o aceite. Los cartuchos Chromafix™ HR-P contienen una resina absorbente de poliestireno divinilbenceno muy porosa para SPE.
Características
  • Copolímero de poliestireno-divinilbenceno altamente poroso
  • Superficie específica de 1200 m2/g
  • Tamaño de partícula –50 100 μm
  • Capacidad de unión muy alta, hasta un 30 % del peso adsorbente (como comparación: adsorbentes de sílice alrededor del 3 %)
Aplicación recomendada:
  • Compuestos aromáticos
  • Fenoles del agua
  • Nitroaromáticos del agua
  • Pesticidas del agua
  • PAH del aceite
Especificaciones
Peso del lecho 200 mg
Para utilizar con (aplicación) Compuestos aromáticos, fenoles del agua, nitroaromáticos del agua, pesticidas del agua, PAH del aceite
Tamaño de partículas 50-100 μm
Absorbente HR-P
Tipo Cartucho HR-P Chromafix
Cantidad 50/pack
Composición de la resina Resina absorbente de poliestireno divinilbenceno
Área de la superficie (métrico) 1200 m2/g