Especificaciones
| Material de base | Seco (Na2 SO4) |
| Peso del lecho | 780mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de trazas de agua de soluciones orgánicas |
| Tipo | Cartucho (Na2 SO4) seco Chromafix |
| Cantidad | 50/pack |