Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho Chromafix™ C4
Código de producto. 10092821 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50/pack
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10092821 50/pack paquete de 50
1 options
Código de producto. 10092821 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 731741
En stock
Especificaciones
Material de base Sílice
Carga de carbono 7 %
Para utilizar con (aplicación) Compuestos, que se retienen de forma demasiado fuerte en C18 o C8
Tamaño de partículas 45 μm
Tipo Cartucho Chromafix C4
Con desactivación terminal No
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 50/pack
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g