Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho C18 ec Chromafix™
Código de producto. 10348071 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
270mg
530mg
950mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho unitSize
10348071 270mg paquete de 50
10535551 530mg paquete de 50
10184511 950mg paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10348071 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 731804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00€
    178.50€ / paquete de 50
    Ahorro 3.50€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Especificaciones
Material de base Sílice
Carga de carbono 14 %
Peso del lecho 270mg
Para utilizar con (aplicación) Compuestos no polares, aflatoxinas, amfetaminas, antibióticos, antiepilépticos, barbitúricos, cafeína, medicamentos, conservantes, ácidos grasos, nicotina, PAH, pesticidas, PCB, metales pesados, vitaminas, muy adecuado para desalar muestras
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente C18 ec
Tipo Cartucho C18 ec Chromafix
Con desactivación terminal
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 50/pack
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g