Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho Chromafix™ C18
Código de producto. 10628621 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
240mg
480mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho unitSize
10628621 480mg paquete de 50
10755952 240mg paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10628621 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 731802
Solo quedan null
Especificaciones
Material de base Sílice
Carga de carbono 14 %
Peso del lecho 480mg
Para utilizar con (aplicación) Compuestos no polares, pesticidas
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente C18
Tipo Cartucho Chromafix C18
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 50/pack
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g