Learn More
Chromafenozide, MedChemExpress
Código de producto. 16493407
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493407 50 mg 50 miligramos
16407388 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16493407 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17533
MedChemExpress Chromafenozide (ANS118) is a lepidopteran insecticide; it is highly effective in controlling various lepidopteran pests.
Chromafenozide (ANS118) is a lepidopteran insecticide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromafenozide
CAS 143807-66-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H30N2O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo ANS118
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (633.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C2C(CCCO2)=C1C)NN(C(C3=CC(C)=CC(C)=C3)=O)C(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 394.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.51
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid