Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para viales Chromacol
Código de producto. 10759114
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
55
Viales
Viales (100)
Viales (104)
Viales (105)
Material:
Aluminio
Espuma
Plástico
Para utilizar con (equipo):
Viales OD 15mm
Viales de 11 mm de DE
Viales de 12 mm de DE
Viales de 12 mm de diámetro exterior
Viales de 22 a 23 mm de diámetro exterior
Viales de 22-23 mm de diámetro exterior
Viales de 8 mm de DE
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Material Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10759114 Viales (100) Plástico Viales de 12 mm de diámetro exterior paquete de 5
11922585 Viales Aluminio Viales de 12 mm de DE cada uno
10235812 Viales Aluminio Viales de 22-23 mm de diámetro exterior paquete de 5
10162882 55 Aluminio Viales OD 15mm paquete de 5
10494302 Viales (104) Aluminio Viales de 11 mm de DE paquete de 5
10122932 Viales (105) Espuma Viales de 12 mm de diámetro exterior paquete de 5
10529922 Viales Espuma Viales de 8 mm de DE paquete de 5
10769304 Viales Plástico Viales de 22 a 23 mm de diámetro exterior cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10759114 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor B100
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Garantice una posición de trabajo segura en la mesa de trabajo del laboratorio y durante el transporte con estas robustas gradillas para viales.
Ahorre espacio en el refrigerador y, al mismo tiempo, garantice una posición de trabajo segura sobre la mesa de trabajo y durante el transporte. Disponibles en diferentes materiales, colores y capacidades, las gradillas para viales Thermo Scientific™ Chromacol satisfacen una gran variedad de necesidades de aplicaciones
Elija entre una variedad de gradillas resistentes a productos químicos y bastante robustas.
  • Los modelos de aluminio y de plástico son resistentes a temperaturas de - 90 a + 121°C (de - 130 a + 250°F)
  • Los modelos de aluminio y de plástico son esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Gradillas para viales
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Color Varios
Admite Viales (100)
Material Plástico
Para utilizar con (equipo) Viales de 12 mm de diámetro exterior
Cantidad 5
Tipo de producto Rack para viales
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.