Learn More
Thermo Scientific™ Viales EPA de rosca Chromacol
Código de producto. 11523750
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 ml
40mL
Descripción:
20 ml de vidrio ámbar EPA Vial
40 ml de vidrio ámbar EPA Vial
Vial EPA de vidrio transparente de 20 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Descripción unitSize
11523750 20 ml Vial EPA de vidrio transparente de 20 ml paquete de 100
11533750 20 ml 20 ml de vidrio ámbar EPA Vial paquete de 100
11513750 40mL 40 ml de vidrio ámbar EPA Vial paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11523750 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20EPASV
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los viales EPA con rosca Thermo Scientific™ Chromacol están disponibles en vidrio transparente o de color ámbar.
Los viales EPA con rosca Thermo Scientific™ Chromacol están disponibles en vidrio transparente o de color ámbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial EPA de vidrio transparente de 20 ml
Color Transparente
Volumen (métrico) 20 ml