missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Filtros de jeringa de PVDF Chromacol

Código de producto. 12344787
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
12344787 0,45 μm paquete de 100
12306958 0,2 μm paquete de 100
12364797 0,2 μm paquete de 100
12314807 0,45 μm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12344787 Proveedor Thermo Scientific Chromacol N.º de proveedor 30SF45(PV)
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los filtros de jeringa de PVDF Thermo Scientific™ Chromacol se ofrecen con diversos diámetros y tamaños de poro.

Los filtros de jeringa de PVDF Thermo Scientific™ Chromacol se ofrecen con diversos diámetros y tamaños de poro.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Material (membrana) PVDF
Tamaño de poro 0,45 μm
Tipo Filtro de jeringa
Diámetro (métrico) 30 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.