Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE de polipropileno SA Chromabond™
Código de producto. 10426091 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
100 mg
200mg
500mg
1 g
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 30
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
10426091 100 mg 1 ml paquete de 100
10659342 500mg 3 ml paquete de 50
10358071 200mg 3 ml paquete de 50
12496666 500mg 6 ml paquete de 30
10388351 1 g 6 ml paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10426091 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730076
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Especificaciones
Material de base Sílice
Capacidad de columna (métrico) 1 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 100 mg
Tamaño de partículas 45 μm
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Tamaño de poro 60 μm
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g