Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE de polipropileno SA Chromabond™
Código de producto. 10388351 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
100 mg
200mg
500mg
1 g
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 30
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
10388351 1 g 6 ml paquete de 30
10426091 100 mg 1 ml paquete de 100
10659342 500mg 3 ml paquete de 50
10358071 200mg 3 ml paquete de 50
12496666 500mg 6 ml paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10388351 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730212
En stock
Especificaciones
Material de base Sílice
Capacidad de columna (métrico) 6 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 1 g
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente SA Chromabond
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Tamaño de poro 60 μm
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g