Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de separación Chromabond™ PTS
Código de producto. p-8012060 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
30 ml
45 ml
70 ml
150 ml
Pakningsstørrelse:
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 50
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12854501
Brand: Macherey-Nagel™ 730716
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Separe los compuestos con separación de fase de flujo por gravedad. Las columnas de separación Chromabond™ PTS se suministran en una variedad de capacidades para disolventes más pesados que el agua.
  • Separación automática de una mezcla bifásica sin embudo de separación
  • Las mezclas bifásicas se aplican completamente a la columna y el límite de fase se determina sin más trabajo.
  • La membrana especial detiene automáticamente el flujo cuando la fase inferior ha pasado.
  • La fase superior permanece en la columna, por lo que ambas fases están disponibles para un análisis más profundo. 
  • Las columnas no deben procesarse con vacío o presión
  • PTS para disolventes más pesados que el agua, por ejemplo, para triclorometano, diclorometano con un tamaño máximo de 150 ml
Tekniske data
Capacidad de columna (métrico) 15 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Para utilizar con (aplicación) Para disolventes más pesados que el agua, para triclorometano, diclorometano
Absorbente PTS Chromabond
Tipo Columna de separación de fases
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.