Descripción
- Separación automática de una mezcla bifásica sin embudo de separación
- Las mezclas bifásicas se aplican completamente a la columna y el límite de fase se determina sin más trabajo.
- La membrana especial detiene automáticamente el flujo cuando la fase inferior ha pasado.
- La fase superior permanece en la columna, por lo que ambas fases están disponibles para un análisis más profundo.
- Las columnas no deben procesarse con vacío o presión
- PTS para disolventes más pesados que el agua, por ejemplo, para triclorometano, diclorometano con un tamaño máximo de 150 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de columna (métrico) | 15 ml |
| Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
| Para utilizar con (aplicación) | Para disolventes más pesados que el agua, para triclorometano, diclorometano |
| Absorbente | PTS Chromabond |
| Tipo | Columna de separación de fases |