Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de separación Chromabond™ PTL
Código de producto. 12870951 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
30 ml
45 ml
70 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de columna (métrico) Tamaño de la unidad
12870951 3 ml paquete de 100
10759314 1 ml paquete de 100
12864361 30 ml paquete de 100
12864431 45 ml paquete de 50
12864501 70 ml paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12870951 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730732
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Separe los compuestos con separación de fase de flujo por gravedad. Las columnas de separación Chromabond™ PTL se suministran en una variedad de capacidades
  •  Separación automática de una mezcla bifásica sin embudo de separación
  • Las mezclas bifásicas se aplican completamente a la columna y el límite de fase se determina sin más trabajo.
  • La membrana especial detiene automáticamente el flujo cuando la fase inferior ha pasado.
  • La fase superior permanece en la columna, por lo que ambas fases están disponibles para un análisis más profundo. 
  • Las columnas no deben procesarse con vacío o presión
  • PTL para disolventes más ligeros que el agua; por ejemplo, éter dietílico, hexano
  • tamaño máximo de 70 ml
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 3 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Para utilizar con (aplicación) Para disolventes más ligeros que el agua, éter dietílico, hexano
Absorbente PTL Chromabond
Tipo Columna de separación de fases