Learn More
Macherey-Nagel™ Depósito de polipropileno Chromabond™
Código de producto. 12756761 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Colector de vacío de 12 columnas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12756761 Colector de vacío de 12 columnas cada uno
1 options
Código de producto. 12756761 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.40€
    58.70€ / paquete de 1
    Ahorro 2.70€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Para la preparación simultánea de hasta 12 muestras
Colector de vacío CHROMABOND™ para la preparación simultánea de hasta 12 muestras El colector consta de una cabina de vidrio rectangular con indicador de vacío y una tapa de polipropileno, que puede contener las columnas o los cartuchos. Las válvulas reemplazables de la tapa permiten el control individual del vacío para cada columna de extracción en fase sólida, si es necesario. La cabina está equipada con un rack variable con particiones intercambiables, que aceptan una amplia variedad de recipientes como tubos de ensayo, matraces de medición, viales de centelleo, viales para muestreadores automáticos, viales de plástico y muchos más. El vacío en la cámara se puede ajustar con la válvula de control y leerse en el indicador.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Colector de vacío de 12 columnas
Tipo Tanque
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad