Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas vacías para SPE CHROMABOND™
Código de producto. 10259981 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
30 ml
45 ml
70 ml
Descripción:
100/paquete
20/paquete
30/paquete
50/paquete
missing translation for 'unitSize':
cada uno
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad de columna (métrico) Descripción missing translation for 'unitSize'
10259981 6 ml 30/paquete paquete de 30
10388211 1 ml 100/paquete paquete de 100
12786791 30 ml 20/paquete paquete de 20
10063131 3 ml 50/paquete paquete de 50
10505401 45 ml 20/paquete paquete de 20
12762213 6 ml 30/paquete paquete de 50
12776731 70 ml 20/paquete cada uno
10575391 70 ml 20/paquete paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10259981 missing translation for 'mfr' Macherey-Nagel™ missing translation for 'supplierNo' 730161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.60€
    93.35€ / paquete de 30
    Ahorro 4.25€
    4% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Prepare muestras de SPE (extracción en fase sólida) con una gama de columnas vacías. Las columnas vacías para SPE Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ son columnas vacías de polipropileno con fritas de polietileno. Disponible en diversos tamaños.
Prepare muestras de SPE (extracción en fase sólida) con una gama de columnas vacías.Las columnas vacías para SPE Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ son columnas vacías de polipropileno con fritas de polietileno.Disponible en diversos tamaños.
  • Accesorio para SPE (extracción en fase sólida)
  • Para el empaquetamiento individual de columnas SPE con adsorbentes CHROMABOND™
  • Ya se ha insertado un elemento de filtro en la columna
  • Columnas de polipropileno con fritas de polietileno en volúmenes de 1 ml–70 ml
Specifications
Capacidad de columna (métrico) 6 ml
Tipo de columna Vacío
Descripción 30/paquete
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Para utilizar con (equipo) Adsorbentes CHROMABOND
Tipo Columna SPE de polipropileno
Incluye Frita de polietileno, elemento filtrante