Description
Accesorio para SPE (extracción en fase sólida)
Para el embalaje individual de columnas SPE con Chromabond™ adsorbentes
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Columnas de polipropileno |
| Tipo | Frita |
| Volumen (métrico) | 150 ml |
| Material | Polietileno |
| Cantidad | 250/pack |