Learn More
Macherey-Nagel™ Cartuchos flash RS SiOH CHROMABOND™
Código de producto. 12853961 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
120 g SiOH
200 g SiOH
25 g SiOH
80 g SiOH
Longitud (métrico):
165 mm
200 mm
240 mm
255 mm
Diámetro exterior (métrico):
21,2 mm (D.I.)
30,8 mm (D.I.)
36,0 mm (D.I.)
60,0 mm (D.I.)
Presión máxima:
12bar
15bar
21bar
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 15
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Longitud (métrico) Diámetro exterior (métrico) Presión máxima Tamaño de la unidad
12853961 120 g SiOH 255 mm 36,0 mm (D.I.) 15bar paquete de 10
11653109 25 g SiOH 165 mm 21,2 mm (D.I.) 21bar paquete de 15
12768322 200 g SiOH 200 mm 60,0 mm (D.I.) 12bar paquete de 6
12758322 80 g SiOH 240 mm 30,8 mm (D.I.) 15bar paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12853961 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 732805
En stock
Ideales para separaciones flash desde 10 mg hasta 300 g. Los cartuchos flash RS SiOH Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ son columnas preempaquetadas para su uso directo en sistemas Teledyne Isco™. Disponible en una gama de tamaños con 25–
Para un funcionamiento cómodo y una ampliación de escala fiable, estos cartuchos flash listos para usar se pueden utilizar con los sistemas Isco Companion™ y otros sistemas Teledyne Isco CombiFlash™, o como una versión independiente para todas las combinaciones de bomba/detector (por ejemplo, de Biotage™, Büchi™)
  • Los cartuchos económicos y listos para usar aumentan la flexibilidad y ahorran tiempo y dinero
  • Aumentan la seguridad analítica: alta estabilidad de presión, excelente eficacia de separación, buena reproducibilidad
  • Envasados con adsorbente de 25 g a 200 g SiOH
  • Placas TLC correspondientes: capas de sílice
  • Macherey-Nagel™ es una de las empresas líderes en sílice y TLC
Especificaciones
Longitud (métrico) 255 mm
Material Polipropileno
Modelo Entrada Luer Lock hembra, salida Luer Lock macho
Tipo Columna flash RS SiOH
Diámetro exterior (métrico) 36,0 mm (D.I.)
Incluye 120 g SiOH
Tipo de columna Columna Flash
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía flash
Para utilizar con (equipo) Se utiliza directamente en Teledyne Isco Companion, Rf
Presión máxima 15bar