Learn More
Macherey-Nagel™ Cartuchos flash RS SiOH CHROMABOND™
Código de producto. 11653109 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
120 g SiOH
200 g SiOH
25 g SiOH
80 g SiOH
Longitud (métrico):
165 mm
200 mm
240 mm
255 mm
Diámetro exterior (métrico):
21,2 mm (D.I.)
30,8 mm (D.I.)
36,0 mm (D.I.)
60,0 mm (D.I.)
Presión máxima:
12bar
15bar
21bar
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 15
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Longitud (métrico) Diámetro exterior (métrico) Presión máxima unitSize
11653109 25 g SiOH 165 mm 21,2 mm (D.I.) 21bar paquete de 15
12768322 200 g SiOH 200 mm 60,0 mm (D.I.) 12bar paquete de 6
12853961 120 g SiOH 255 mm 36,0 mm (D.I.) 15bar paquete de 10
12758322 80 g SiOH 240 mm 30,8 mm (D.I.) 15bar paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11653109 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 732802
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ideales para separaciones flash desde 10 mg hasta 300 g. Los cartuchos flash RS SiOH Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ son columnas preempaquetadas para su uso directo en sistemas Teledyne Isco™. Disponible en una gama de tamaños con 25–
Para un funcionamiento cómodo y una ampliación de escala fiable, estos cartuchos flash listos para usar se pueden utilizar con los sistemas Isco Companion™ y otros sistemas Teledyne Isco CombiFlash™, o como una versión independiente para todas las combinaciones de bomba/detector (por ejemplo, de Biotage™, Büchi™)
  • Los cartuchos económicos y listos para usar aumentan la flexibilidad y ahorran tiempo y dinero
  • Aumentan la seguridad analítica: alta estabilidad de presión, excelente eficacia de separación, buena reproducibilidad
  • Envasados con adsorbente de 25 g a 200 g SiOH
  • Placas TLC correspondientes: capas de sílice
  • Macherey-Nagel™ es una de las empresas líderes en sílice y TLC
Specifications
Longitud (métrico) 165 mm
Material Polipropileno
Modelo Entrada Luer Lock hembra, salida Luer Lock macho
Tipo Columna flash RS SiOH
Diámetro exterior (métrico) 21,2 mm (D.I.)
Incluye 25 g SiOH
Tipo de columna Columna Flash
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía flash
Para utilizar con (equipo) Se utiliza directamente en Teledyne Isco Companion, Rf
Presión máxima 21bar