Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE de polipropileno Chromabond™ Easy
Código de producto. 10776522 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
200mg
500mg
1 g
Capacidad de columna (métrico):
3 ml
6 ml
15 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
paquete de 30
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
10776522 200mg 6 ml paquete de 30
12887821 1 g 15 ml cada uno
10184701 500mg 15 ml paquete de 20
10042921 500mg 3 ml paquete de 30
10506871 500mg 6 ml paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10776522 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730755
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 6 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 200mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 80 μm
Absorbente Chromabond Easy
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Tamaño de poro 50 μm
Área de la superficie (métrico) De 650 a 700 m2/g