Learn More
Macherey-Nagel™ Rack de recogida Chromabond™
Código de producto. 10368501 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
12 columnas
16 columnas LV
24 columnas
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10368501 16 columnas LV cada uno
10072921 24 columnas cada uno
10114661 12 columnas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10368501 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730366
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Rack de recogida para su uso con columnas SPE
Colector de vacío CHROMABOND™ para la preparación simultánea de hasta 12 muestras El colector consta de una cabina de vidrio rectangular con indicador de vacío y una tapa de polipropileno, que puede contener las columnas o los cartuchos. Las válvulas reemplazables de la tapa permiten el control individual del vacío para cada columna de extracción en fase sólida, si es necesario. La cabina está equipada con un rack variable con particiones intercambiables, que aceptan una amplia variedad de recipientes como tubos de ensayo, matraces de medición, viales de centelleo, viales para muestreadores automáticos, viales de plástico y muchos más. El vacío en la cámara se puede ajustar con la válvula de control y leerse en el indicador.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Evaporación de eluidos
Para utilizar con (equipo) 16 columnas LV
Tipo Rack de recogida