Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE de polipropileno CN/SiOH Chromabond™
Código de producto. 10249741 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
500 mg
500 mg/1 g
Capacidad de columna (métrico):
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
10249741 500 mg/1 g 6 ml paquete de 30
10584431 500 mg 3 ml paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10249741 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730135
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 6 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 500 mg/1 g
Para utilizar con (aplicación) Análisis de extracción en fase sólida de PAH
Absorbente CN/SiOH Chromabond
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Tipo de funcionalidad/interacción Interacción p-p