Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ CN Polypropylene SPE Column
Código de producto. 10032901 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Peso del lecho:
200 mg
500mg
Capacidad de columna (métrico):
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. 10032901
Marca: Macherey-Nagel™ 730421
Solo quedan null
Especificaciones
Material de base Sílice
Carga de carbono 5,5%
Capacidad de columna (métrico) 6 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 500mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente CN Chromabond
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Tipo de funcionalidad/interacción Hidrófoba
Tamaño de poro 60 μm
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g