missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Columna SPE de medicamentos polipropileno C8 Chromabond™

Código de producto. 10756142 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad de columna (métrico):
3 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de columna (métrico) unitSize
10756142 3 ml paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10756142 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730168

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Material de base Sílice
Capacidad de columna (métrico) 3 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Para utilizar con (aplicación) Enriquecimiento SPE de fármacos de orina o plasma
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente Drug Chromabond
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Tamaño de poro 60 μm
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.