Learn More
Macherey-Nagel™ Columna PAH SPE polipropileno C18 Chromabond™
Código de producto. 12820521 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de columna (métrico):
6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Capacidad de columna (métrico) Tamaño de la unidad
12820521 6 ml paquete de 30
1 options
Código de producto. 12820521 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730166
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
En stock
Especificaciones
Material de base Sílice
Carga de carbono 14 %
Capacidad de columna (métrico) 6 ml
Tipo de columna PAH SPE
Para utilizar con (aplicación) Análisis de extracción en fase sólida de PAH
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente Chromabond C18
Tipo Columna PAH para SPE
Con desactivación terminal No
Tamaño de poro 60 μm
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g