Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE Hydra de polipropileno C18 Chromabond™
Código de producto. 10184751 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
50 mg
100 mg
200mg
500mg
1 g
1 g
2g
3 g
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 30
paquete de 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
10184751 200mg 3 ml paquete de 50
10619391 100 mg 1 ml paquete de 100
10124661 50 mg 1 ml paquete de 100
10706902 500mg 3 ml paquete de 50
10679961 1 g 3 ml paquete de 50
10174801 1 g 6 ml paquete de 30
10629581 3 g 6 ml paquete de 30
10012901 2g 6 ml paquete de 30
10348311 500mg 6 ml paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10184751 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730296
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Especificaciones
Material de base Sílice
Carga de carbono 15 %
Capacidad de columna (métrico) 3 ml
Tipo de columna SPE Hydra
Peso del lecho 200mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida de analitos polares
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente Chromabond C18
Tipo Columna SPE Hydra
Con desactivación terminal No
Tamaño de poro 60 μm
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g