Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE de polipropileno C18 Chromabond™
Código de producto. 10681302 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
2g
5 g
10g
Capacidad de columna (métrico):
6 ml
45 ml
70 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 30
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) Tamaño de la unidad
10681302 2g 6 ml paquete de 30
10489361 5 g 45 ml paquete de 20
10226761 10g 70 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10681302 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730130
En stock
Especificaciones
Material de base Sílice
Carga de carbono 14 %
Capacidad de columna (métrico) 6 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 2g
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente Chromabond C18
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Con desactivación terminal No
Tipo de funcionalidad/interacción Interacción polar
Tamaño de poro 60 μm
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g