Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de polipropileno Chromabond™ C18 ec
Código de producto. 10711591 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
200mg
500mg
1000mg
Capacidad de columna (métrico):
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
10711591 500mg 6 ml paquete de 30
10618061 200mg 3 ml paquete de 50
10513861 500mg 3 ml paquete de 50
10054280 1000mg 6 ml paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10711591 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730014
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Spezifikation
Material de base Sílice
Carga de carbono 14 %
Capacidad de columna (métrico) 6 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 500mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 45 μm
Absorbente Chromabond C18 ec
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Con desactivación terminal
Tipo de funcionalidad/interacción Hidrófoba
Tamaño de poro 60 μm
Área de la superficie (métrico) 500 m2/g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.