Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SiOH BT 80 Chromabond™
Código de producto. 15144202 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
240 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15144202 240 mm paquete de 12
1 options
Código de producto. 15144202 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 732964
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
En stock
Especificaciones
Longitud (métrico) 240 mm
Tipo Columna Flash
Diámetro exterior (métrico) 30.8 mm
Para utilizar con (equipo) Sistemas Biotage Isolera