Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SiOH BT 25 Chromabond™
Código de producto. 15164202 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
165 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15164202 165 mm paquete de 15
1 options
Código de producto. 15164202 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 732962
Especificaciones
Longitud (métrico) 165 mm
Tipo Columna Flash
Diámetro exterior (métrico) 21.2 mm
Para utilizar con (equipo) Sistemas Biotage Isolera