Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para SPE de polipropileno Chromabond™ Alox B
Código de producto. 10003021 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Peso del lecho:
4 mg
Capacidad de columna (métrico):
3 ml
45 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 50
Código de producto. 10003021
Marca: Macherey-Nagel™ 730467
Solo quedan null
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 45 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 4 mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 60-150 μm
Absorbente Chromabond Alox B
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Área de la superficie (métrico) 150 m2/g