Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de polipropileno Alox A Chromabond™
Código de producto. 10296321 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de columna (métrico):
6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Capacidad de columna (métrico) Tamaño de la unidad
10296321 6 ml paquete de 30
1 options
Código de producto. 10296321 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730017
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 6 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tamaño de partículas 60-150 μm
Absorbente Chromabond Alox A
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Área de la superficie (métrico) 150 m2/g