Learn More
Bryson Packaging™ Bolsas resellables
Código de producto. 10021664
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
60 mm
140 mm
205 mm
280 mm
352 mm
Altura (métrico):
60 mm
140 mm
280 mm
325 mm
405 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Tipo de producto:
Bolsa para escribir
Bolsa para muestras
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad Tipo de producto
10021664 60 mm 60 mm paquete de 100 -
10071424 140 mm 140 mm paquete de 100 Bolsa para muestras
10264594 205 mm 280 mm paquete de 100 Bolsa para escribir
11346934 205 mm 280 mm paquete de 100 Bolsa para muestras
10779005 352 mm 325 mm paquete de 100 Bolsa para muestras
11366934 280 mm 405 mm paquete de 100 Bolsa para muestras
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10021664 Proveedor Bryson Packaging™ N.º de proveedor BAJ360020W
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Bolsas transparentes, excelentes para envíos y almacenamiento y también como bolsas para muestras. Las bolsas resellables Bryson Packaging™ son de polietileno.
  • Color transparente
  • Garantiza un sellado hermético
Especificaciones
Descripción Bolsa resellable
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras
Material Polietileno
Cantidad 100/paq.
Altura (métrico) 60 mm
Capacidad (métrico) 60 mL
Anchura (métrico) 60 mm