Learn More
Chroma Gesellschaft™ Dispositivo de retirada de tapones con vial para capsular
Código de producto. 10085590
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Tapones de rosca de 11m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
10085590 Tapones de rosca de 11m cada uno
1 options
Código de producto. 10085590 Proveedor Chroma Gesellschaft™ N.º de proveedor 931011
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Dispositivo de retirada de tapones resistente y manual. El dispositivo de retirada de tapones con vial para capsular Chroma Gesellschaft™ elimina fácilmente los tapones de 11 mm sellados.
  • Manual
  • Construcción robusta.
  • Diseñadas para extraer tapones de 11 mm
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Tapones de rosca de 11m