Learn More
Descapsulador tipo pinzas
Código de producto. 10157220
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tapones de 20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10157220 Tapones de 20 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10157220 Proveedor JG Finneran Associates N.º de proveedor 931020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este descapsulador de viales de capsular de 20 mm.Las descapsuladores de estilo pinzas JG Finneran™ permiten la extracción segura y sencilla de tapones de viales con un diámetro de 20 mm.
  • Descapsulador de acero inoxidable
  • Para viales para capsular de 20 mm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tapones de 20 mm
Tipo de producto Dispositivo de retirada de tapones de 20 mm en modelo pinzas