missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHRNB4 (extracellular) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 15954015
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15954015 50 μL 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15954015 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA577510

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Product is shipped at room temperature as a lyophilized powder and should be stored at -20 °C upon receipt. Reconstitution: add 50 μL of deionized water.

After binding acetylcholine, the AChR responds by an extensive change in conformation that affects all subunits and leads to opening of an ion-conducting channel across the plasma membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CHRNB4 (extracellular)
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.8 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica CHRNB4
N.º de referencia del gen P12392, P30926, Q8R493
Alias de gen nAChRB4, CHRNB4
Símbolos de los genes Chrnb4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide CYEGVNILRIPAKR, corresponding to amino acid residues 95-108 of rat nAChRb4
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 108015, 1143, 25103
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.