Learn More
Tocris Bioscience™ CHPG
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001178 10 mg 10 miligramos
30001179 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001178 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1049/10
mGlu5 selective agonist
A selective mGlu5 metabotropic glutamate receptor agonist, completely inactive at mGlu1a receptors expressed in CHO cells. Active in vivo.
Sodium Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170846-74-9
Fórmula molecular C8H8ClNO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CHPG
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.61
Pureza >99%
Peso molecular 201.606