Learn More
Tocris Bioscience™ CHPG Sodium salt
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18005272
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18005272 10 mg 10 miligramos
18004302 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18005272 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3695/10
Selective mGlu5 agonist. Sodium salt of CHPG (Cat. No. 1049)
CHPG Sodium salt is a sodium salt of the selective mGlu5 agonist CHPG (Cat. No. 1049).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 mg
Tipo de producto CHPG Sodium salt
Pureza >99%
Peso molecular 223.59
Inhibidores CHPG Sodium salt
Para uso exclusivo en investigación