Learn More
Sulfato de condroitina Sal sódica, TRC
Código de producto. 30135998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135998 5 g 5 g
17958204 1 g 1 g
17997914 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4327355G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9082-07-9
Fórmula molecular C28H40N2Na4O29S2
Sinónimo Chondroitin Hydrogen Sulfate Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio (2S,3S,4R,5R,6R)-6-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-2,5-dihidroxi-6-((sulfonatooxi)metil)tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)-3-(((2S,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-4-(((2R,3R,4S,5S,6S)-6-carboxilato-3,4,5-trihidroxitetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-5-hidroxi-6-((sulfonatooxi)metil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-4,5-dihidroxitetrahidro-2H-piran-2-carboxilato
SMILES O[C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@@H]2NC(C)=O)O[C@H](COS(=O)(O[Na])=O)[C@H](O)[C@@H]2O[C@@H]([C@@H]3O)O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@@H](C(O[Na])=O)O[C@@H](O[C@H]4[C@@H](O)[C@@H](COS(=O)(O[Na])=O)O[C@@H](O)[C@@H]4NC(C)=O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chondroitin sulfate sodium salt
Cantidad 5 g