Learn More
Sal de potasio de sulfato de condroitina (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chondroitin Sulfate Potassium Salt |
| CAS | 106440-56-6 |
| Fórmula molecular | (C17H28NO12S)n • xK |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H29NO12S.K/c1-6-4-8(5-28-31(25)26)13(10(20)9(6)18-7(2)19)29-17-12(22)11(21)14(27-3)15(30-17)16(23)24;/h6,8-15,17,20-22H,4-5H2,1-3H3,(H,18,19)(H,23,24)(H,25,26);/q;+1/p-1/t6-,8-,9?,10-,11-,12-,13+,14+,15?,17-;/m1./s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC)[C@@H](C(O)=O)O[C@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H](C)C[C@@H]2COS([O-])=O |
| Nombre IUPAC | Potasio (II) ((1R,2S,3R,4S,5R)-4-acetamido-2-(((2R,3R,4R,5S,6S)-6-carboxi-3,4-dihidroxi-5-metoxitetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-3-hidroxi-5-metilciclohexil)metilsulfito |
| Peso molecular (g/mol) | 470.5 |