Learn More
Sulfato C de Condroitina Sal Sódica (grado técnico), TRC
Código de producto. 17959914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17959914 25 g 25 g
17977254 2.5 g 2.50 g
17918004 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17959914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43337825G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12678-07-8
Fórmula molecular (C14 H19 N O14 S . 2 Na)n
Peso molecular (g/mol) 1390.1
Sinónimo Chondoitrin 6-sulfate sodium salt, Sodium chondroitin sulfate C
Nombre IUPAC 3-[3-acetamido-4-[5-[3-acetamido-4-[5-[3-acetamido-4,5-dihidroxi-6-(sulfonatooximetil)oxan-2-il]oxi-6-carboxilato-3,4-dihidroxioxan-2-il]oxy-5-hidroxi-6-(sulfonatooximetil)oxan-2-il]oxi-6-carboxilato-3,4-dihidroxioxi-2-il]oxy-5-hidroxi-6-(sulfonatooximetil)oxan-2-il]oxy-4,5,6-trihidroxixano-2-carboxilato
SMILES [Na+].[Na+].[*]O[C@@H]1C(O)C(O)[C@H](O[C@@H]2C(O)C(NC(=O)C)[C@H]([*])OC2COS(=O)(=O)[O-])OC1C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chondroitin sulfate C sodium salt
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C42H65N3O43S3/c1-7(46)43-13-19(52)16(49)10(4-75-89(66,67)68)78-38(13)84-29-21(54)24(57)41(87-32(29)35(61)62)83-27-15(45-9(3)48)40(80-12(18(27)51)6-77-91(72,73)74)86-30-22(55)25(58)42(88-33(30)36(63)64)82-26-14(44-8(2)47)39(79-11(17(26)50)5-76-90(69,70)71)85-28-20(53)23(56)37(65)81-31(28)34(59)60/h10-33,37-42,49-58,65H,4-6H2,1-3H3,(H,43,46)(H,44,47)(H,45,48)(H,59,60)(H,61,62)(H,63,64)(H,66,67,68)(H,69,70,71)(H,72,73,74)/p-6
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.0608