Learn More
Salicilato de colina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Choline Salicylate |
| CAS | 2016-36-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12H19NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Choline Salicylate (salt), 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium Salt with 2-Hydroxybenzoic Acid (1:1), 2-Hydroxybenzoic Acid Ion(1-), 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium, Choline Salicylic Acid Ion(1-), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium 2-Hydroxybenzoate, (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium Salicylate, Actasal, Arret, Arthropan, Artrobione, Audax, Choline salicylic acid salt, Choline subsalicylate, Mundisal, Salicol, Salicylic Acid Choline Salt, Satibon, Syrap |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O3.C5H14NO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;1-6(2,3)4-5-7/h1-4,8H,(H,9,10);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1 |
| SMILES | OC1=CC=CC=C1C([O-])=O.OCC[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-carboxifenolato; 2-hidroxietil(trimetil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 241.28 |
| Mostrar más |